Merck
732583
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methylpyrazole-4-carboxylate
Synonim(y):
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
51-55 °C
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1c[nH]nc1C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-11-7(10)6-4-8-9-5(6)2/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
Klucz InChI
HHYVTIKYZUMDIL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)