Przejdź do
196487
4-Biphenylacetic acid
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
213,00 zł
159,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C6H4CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
227-233-2
MDL number:
Assay:
98%
159,75 zł
Cena katalogowa213,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
159-160 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
functional group
phenyl
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
InChI key
QRZAKQDHEVVFRX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... BAD(572)
General description
4-Biphenylacetic acid is a potential non-steroidal antiinflammatory agent and forms solid inclusion complex with β-cyclodextrin. 4-Biphenylacetic acid on interaction with quinolone antibacterial agents induces functional blockade of the γ-aminobutyric acid receptors.
Application
4-Biphenylacetic acid was used in the synthesis of gastrosparing non-steroidal antiinflammatory drug.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
23302177947855057
description
98%
description
97%
description
analytical standard
description
technical grade, 90%
assay
98%
assay
97%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
90%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
159-160 °C (lit.)
mp
82-85 °C (lit.)
mp
-
mp
295-298 °C (dec.) (lit.)
Gene Information
human ... BAD(572)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
functional group
phenyl
functional group
fluoro, carboxylic acid
functional group
-
functional group
hydroxyl, carboxylic acid
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)