Merck
732362
Sigma-Aldrich
Tetraamminepalladium(II) hydrogencarbonate
99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H14N4O6Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.58
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
169-174 °C
ciąg SMILES
N.N.N.N.OC(=O)O[Pd]OC(O)=O
InChI
1S/2CH2O3.4H3N.Pd/c2*2-1(3)4;;;;;/h2*(H2,2,3,4);4*1H3;/q;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
QYYPTZGPXKUKRM-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)