Merck
731951
Sigma-Aldrich
3,6-Dibromo-9-ethylcarbazole
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11Br2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Postać
solid
mp
137-142 °C
ciąg SMILES
CCn1c2ccc(Br)cc2c3cc(Br)ccc13
InChI
1S/C14H11Br2N/c1-2-17-13-5-3-9(15)7-11(13)12-8-10(16)4-6-14(12)17/h3-8H,2H2,1H3
Klucz InChI
GZBJRMVGNVDUCO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
Organiczna elektronika obiecuje rozwiązania w zakresie energii odnawialnej przewyższające technologię opartą na krzemie.