Merck
731919
Sigma-Aldrich
5-Amino-2,4-dichloropyrimidine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3Cl2N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.99
Beilstein:
124417
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer indeksu EC:
664-402-3
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
118-123 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H,7H2
Klucz InChI
RINHVELYMZLXIW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)