Merck
729450
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
97%
Synonim(y):
2-Methoxy-5-iodobenzaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7IO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
140-146 °C
ciąg SMILES
COc1ccc(I)cc1C=O
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
PIRKMHAREMCDPZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3