Merck
729280
Sigma-Aldrich
9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
95%
Synonim(y):
2-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, FL-BE
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Postać
solid
mp
130-135 °C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3-c4ccccc4C(C)(C)c3c2
InChI
1S/C21H25BO2/c1-19(2)17-10-8-7-9-15(17)16-12-11-14(13-18(16)19)22-23-20(3,4)21(5,6)24-22/h7-13H,1-6H3
Klucz InChI
DAZFRJAIIUPRQZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester can be used in the synthesis of 1,2-diphenylindolizine derivatives for potential usage in organic light emitting diodes (OLEDs). It can also be used in the synthesis of pyrene-fluorene based chromophores for applications in photocatalysis and organic electronic devices.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and photophysical properties of 1, 2-diphenylindolizine derivatives: fluorescent blue-emitting materials for organic light-emitting device
Song YR, et al.
Luminescence, 31(2), 364-371 (2016)
Synthesis and spectral properties of a hexameric pyrene-fluorene chromophore based on cyclotriphosphazene
Alidaugi HA, et al.
Polyhedron, 81(2), 436-441 (2014)
Synthesis and spectral properties of fluorene substituted cyclic and polymeric phosphazenes
Alidaugi HA, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 457(2), 95-102 (2017)
Produkty
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
Organiczna elektronika obiecuje rozwiązania w zakresie energii odnawialnej przewyższające technologię opartą na krzemie.