Merck
729213
Sigma-Aldrich
2-Vinylpyridine-d7
(stabilized with 4-tert-butylcatechol), 97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7D7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
bp
79-82 °C/29 mmHg (lit.)
gęstość
1.038 at 25 °C
przesunięcie masy
M+7
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]\C([2H])=C(/[2H])c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
KGIGUEBEKRSTEW-QMUWOJKRSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)