Kluczowe dokumenty
72915
Sodium 3-nitrobenzoate
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
3-Nitrobenzoic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
solid
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4.Na/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Klucz InChI
MUADFEZFSKAZLT-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?