Merck
728136
Sigma-Aldrich
cis-1,2-Cyclopentanedicarboxylic anhydride
≥97.0% (GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
Beilstein:
12396898
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (GC)
ciąg SMILES
O=C1OC(=O)[C@H]2CCC[C@@H]12
InChI
1S/C7H8O3/c8-6-4-2-1-3-5(4)7(9)10-6/h4-5H,1-3H2/t4-,5+
Klucz InChI
NMSRALOLNIBERV-SYDPRGILSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3