Merck
722596
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
2-Chloro-4-iodonicotinaldehyde
Wybierz wielkość
1 G
743,00 zł
743,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
743,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3ClINO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
743,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
87-92 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
chloro
iodo
ciąg SMILES
Clc1nccc(I)c1C=O
InChI
1S/C6H3ClINO/c7-6-4(3-10)5(8)1-2-9-6/h1-3H
Klucz InChI
OPZCXONVRBYGHX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)