Merck
727806
Sigma-Aldrich
H-Gly-HMPB-ChemMatrix® resin
35-100 mesh particle size (wet sieved)
Synonim(y):
4-{4-[(Glycyloxy)methyl]-3-methoxyphenoxy}butyric acid, polymer-bound to ChemMatrix® resin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
linia produktu
ChemMatrix®
Formularz
beads
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
0.30-0.65 mmol/g loading
wielkość cząstki
35-100 mesh (wet sieved)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
Informacje prawne
ChemMatrix is a registered trademark of Matrix Innovation, Inc.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
ChemMatrix® is a proprietary, 100% PEG (polyethylene glycol) based resin from PCAS BioMatrix.
ChemMatrix® to opatentowana żywica oparta w 100% na PEG (glikolu polietylenowym) firmy PCAS BioMatrix.