Merck
723959
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2-pyridinylboronic acid MIDA ester
Synonim(y):
2-(6-Methyl-2-pyridinyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, 2-Methylpyridine-6-boronic acid MIDA ester, 6-Methylpyridine-2-boronic acid MIDA ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13BN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
mp
264-268 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(C)n2
InChI
1S/C11H13BN2O4/c1-8-4-3-5-9(13-8)12-17-10(15)6-14(2)7-11(16)18-12/h3-5H,6-7H2,1-2H3
Klucz InChI
AHYYPYSUORBPCY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3