Merck
748404
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-3-boronic acid
Wybierz wielkość
1 G
982,00 zł
982,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
982,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8BNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
982,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2/c1-5-2-3-6(4-8-5)7(9)10/h2-4,9-10H,1H3
Klucz InChI
MZUSCPDSQJSBSY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)