Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1830,00 zł
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.586 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
density
1.033 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[15NH2]c1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i7+1
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-CDYZYAPPSA-N
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 99 atom % 13C |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay - |
| refractive index n20/D 1.586 (lit.) | refractive index n20/D 1.586 (lit.) | refractive index n20/D 1.543 (lit.) | refractive index - |
| bp 184 °C (lit.) | bp 184 °C (lit.) | bp 184-185 °C (lit.) | bp 184 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?