Przejdź do
705306
Dicamba-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid-(ring-13C6)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8480,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C2H6Cl2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.99
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
powder
8480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
112-116  °C
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[13c]1[13c](Cl)[13cH][13cH][13c](Cl)[13c]1C(O)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI key
IWEDIXLBFLAXBO-WBJZHHNVSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
705810720186809616
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
description
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+12
mass shift
M+6
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
≥98% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥98 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
crystals
form
powder
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)