Merck
723282
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-Boc-N-methylethylenediamine
97%
Synonim(y):
N-Boc-2-(Boc-methylamino)ethylamine, tert-Butyl N-[2-(Boc-amino)ethyl]-N-methylcarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H26N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
114-119 °C
grupa funkcyjna
amine
carbamate
ciąg SMILES
CN(CCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H26N2O4/c1-12(2,3)18-10(16)14-8-9-15(7)11(17)19-13(4,5)6/h8-9H2,1-7H3,(H,14,16)
Klucz InChI
LDEPHSIHMSDUAS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)