723088
1-(11-Mercaptoundecyl)imidazole
96%
Synonim(y):
11-(1H-Imidazol-1-yl)undecane-1-thiol, MUI
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Postać
solid or liquid
mp
26-31 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
SCCCCCCCCCCCn1ccnc1
InChI
1S/C14H26N2S/c17-13-9-7-5-3-1-2-4-6-8-11-16-12-10-15-14-16/h10,12,14,17H,1-9,11,13H2
Klucz InChI
QBAITUUPZOBZFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Produkty
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.