Merck
721549
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
95%
Synonim(y):
2-Oxo-pyrrolidine-4-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-oxopyrrolidine-4-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
40-47 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1CNC(=O)C1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-6(9)8-4-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
QWMPXTNXXREMCK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1