Przejdź do
753602
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester
Synonim(y):
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane, Tetrahydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-pyran
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
1095,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Form:
liquid
1095,00 zł
Cena katalogowa1460,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1C2CCOCC2
InChI
1S/C11H21BO3/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9/h9H,5-8H2,1-4H3
InChI key
NLSMOSUUBUCSPL-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
525057731595721352
description
-
description
97%
description
-
description
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
functional group
ether
functional group
-
functional group
-
functional group
ether
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)