Kluczowe dokumenty
706531
N-Boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
95%
Synonim(y):
(1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)boronic acid pinacol ester, (N-tert-Butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)boronic acid pinacol ester, (N-tert-Butoxycarbonyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-4-yl)boronic acid pinacol ester, (N-tert-Butoxycarbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Wybierz wielkość
586,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
586,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
mp
100-114 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H28BNO4/c1-14(2,3)20-13(19)18-10-8-12(9-11-18)17-21-15(4,5)16(6,7)22-17/h8H,9-11H2,1-7H3
Klucz InChI
VVDCRJGWILREQH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Sprzęganie krzyżowe Suzuki-Miyaura z wykorzystaniem katalizatora palladowo-fosfinowego[1]
- Kontrolowane ligandem regioselektywne sprzęganie Suzuki katalizowane palladem[2]
- Katalizowane palladem sprzęganie Suzuki-Miyaura[3]
- Sprzęganie Suzuki, po którym następuje reakcja jodolaktonizacji[4]
- Pochodna wrenchnololu zoptymalizowana pod kątem aktywacji genów w komórkach[5]
Odczynnik stosowany w przygotowaniu kilku inhibitorów enzymatycznych i ligandów receptorowych
- Aktywne doustnie inhibitory kinazy chłoniaka anaplastycznego[6]
- Oksazolekarboksyamidy jako inhibitory acylotransferazy diacyloglicerolowej-1 w leczeniu otyłości i cukrzycy[7]
- 4-arylopiperydynyloamidy i N-arylopiperydyno-3-ylo-cyklopropanokarboksyamidy jako nowe ligandy receptora melatoniny[8]
- Analogi chinazoliny jako inhibitory glukocerebrozydazy o aktywności chaperonowej w leczeniu choroby Gauchera, lizosomalnej choroby spichrzeniowej[9]
- Etery arylopiperazyny i piperydyny jako podwójnie działające inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i częściowi agoniści 5-HT1A[10]
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?