Merck
721026
Supelco
Ethylbenzene solution
NMR reference standard, 0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
klasa czystości
NMR reference standard
stężenie
0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
3 mm × 8 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
ciąg SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Klucz InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
1H sensitivity
Ilość
Probówka o średnicy zewnętrznej 3 mm zawiera 0,235 ml.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ch Vlachokostas et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 177, 125-134 (2013-03-19)
Emission from road traffic has become the most important source of local air pollution in numerous European cities. Epidemiological research community has established consistent associations between traffic-related substances and various health outcomes. Nevertheless, the vast majority of urban areas are
M Rezazadeh Azari et al.
The international journal of occupational and environmental medicine, 3(1), 39-44 (2012-10-02)
Benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX) are the most important toxic volatile compounds in the air and could be easily absorbed through the respiratory tract. In recent years, the risk of exposure to BTEX compounds, especially benzene as a carcinogen
You-Ya Zhou et al.
Environmental monitoring and assessment, 185(4), 3037-3048 (2012-09-11)
A method based on headspace (HS) sampling coupling with portable gas chromatography (GC) with photo ionization detector (PID) was developed for rapid determination of benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes (BTEX) in soils. Optimal conditions for HS gas sampling procedure were
Ann Kambhu et al.
Chemosphere, 89(6), 656-664 (2012-07-11)
The development of slow-release chemical oxidants for sub-surface remediation is a relatively new technology. Our objective was to develop slow-release persulfate-paraffin candles to treat BTEX-contaminated groundwater. Laboratory-scale candles were prepared by heating and mixing Na(2)S(2)O(8) with paraffin in a 2.25
Lili Zhang et al.
Chemosphere, 90(4), 1340-1347 (2012-09-11)
A new strain Mycobacterium cosmeticum byf-4 able to simultaneously degrade benzene, toluene, ethylbenzene, and o-xylene (BTE(o-)X) compounds has been isolated and identified previously in our laboratory. We further report here the extent of degradation of every BTE(o-)X component, and unravel