Merck
720577
Sigma-Aldrich
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
3-Borono-5-fluorobenzoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BFO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95%
Formularz
solid
mp
112-116 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OB(O)c1cc(F)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BFO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,12-13H,(H,10,11)
Klucz InChI
APHPXZJIUTVQNC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)