Merck
719714
Sigma-Aldrich
2,6-Diisopropylphenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H19BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
167-172 °C
ciąg SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1B(O)O
InChI
1S/C12H19BO2/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13(14)15/h5-9,14-15H,1-4H3
Klucz InChI
UPXGMXMTUMCLGD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2,6-diizopropylofenyloboronowy może być stosowany jako reagent:
  • W katalizowanych Pd reakcjach krzyżowego sprzęgania Suzuki-Miyaura.[1][2]
  • Synteza silnych inhibitorów reduktazy dihydrofolianowej (DHFR) Cryptosporidium na bazie propargilu.[1]
  • Przygotowanie boralumoksanu mającego zastosowanie w aktywacji katalizatora cyrkonocenowego do polimeryzacji etenu.[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis and structural characterisation of a boralumoxane capable of activating a zirconocene ethene polymerisation catalyst
Richter B, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), (14), 1286-1287 (2001)
David B Bolstad et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(21), 6839-6852 (2008-10-07)
Cryptosporidiosis is an emerging infectious disease that can be life-threatening in an immune-compromised individual and causes gastrointestinal distress lasting up to 2 weeks in an immune-competent individual. There are few therapeutics available for effectively treating this disease. We have been
Catalytic hydrosilylation of alkenes by iron complexes containing terpyridine derivatives as ancillary ligands
Kamata K, et al.
Organometallics, 31(10), 3825-3828 (2012)