Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 761,00 zł 570,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H35NSn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
570,75 zł
Cena katalogowa761,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
density
1.140 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cc2ccccc2n1C
InChI
1S/C9H8N.3C4H9.Sn/c1-10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10;3*1-3-4-2;/h2-6H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI key
QHCNIBQIQQKJPD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form solid |
| density 1.140 g/mL at 25 °C | density 1.201 g/mL at 25 °C | density 1.134 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
>300.2 °F - closed cup
flash_point_c
> 149 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?