Merck
718513
Sigma-Aldrich
4-Bromomethylphenylboronic acid pinacol ester
95%
Synonim(y):
2-(4-Bromomethyl-phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane
Wybierz wielkość
1 G
501,00 zł
5 G
849,00 zł
501,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
501,00 zł
5 G
849,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18BBrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
501,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
85-89 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CBr)cc2
InChI
1S/C13H18BBrO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8H,9H2,1-4H3
Klucz InChI
CBUOGMOTDGNEAW-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)