Merck
718009
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylzinc solution
0.4 M in diethyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
stężenie
0.4 M in diethyl ether
gęstość
0.756 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)[Zn]C2CCCCC2
InChI
1S/2C6H11.Zn/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1H,2-6H2;
Klucz InChI
NFBPCQSTZITERU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)