Merck
717649
Sigma-Aldrich
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9BO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
powder
mp
166-170 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(B(O)O)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-7-2-3-8(9(11)12)6(4-7)5-10/h2-5,11-12H,1H3
Klucz InChI
ZSSNGMFKYFBOAG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)