Merck
717584
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2-methylpyridine-3-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
5-Iodo-2-methylnicotinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6INO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
255-261 °C
ciąg SMILES
Cc1ncc(I)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6INO2/c1-4-6(7(10)11)2-5(8)3-9-4/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
JGYRUHKDHNZTPA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)