Merck
716782
Sigma-Aldrich
N-((Diisopropylamino)methylene)-N-diisopropylaminium tetrafluoroborate
97%
Synonim(y):
N,N,N′,N′-Tetraisopropylformamidinium tetrafluoroborate, Bis-(Diisopropylamino)methylium tetrafluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H29BF4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
mp
280-284 °C
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.CC(C)N(\C=[N+](\C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C13H29N2.BF4/c1-10(2)14(11(3)4)9-15(12(5)6)13(7)8;2-1(3,4)5/h9-13H,1-8H3;/q+1;-1
Klucz InChI
PEKVUVXZBLFOHV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for cross-coupling reactions
Informacje prawne
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bhartesh Dhudshia et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 6(6), 668-670 (2006-02-01)
Acyclic diaminocarbenes are found to be useful ligands for palladium catalyzed Suzuki-Miyaura, Sonogashira and Heck cross-coupling reactions of aryl/alkenyl bromides and chlorides.