Merck
666181
Sigma-Aldrich
1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt
97%
Synonim(y):
1,3-Bis(cyclohexyl)imidazolium tetrafluoroborate
Wybierz wielkość
5 G
2090,00 zł
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
2090,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H25BF4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
mp
171-175 °C
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)n2cc[n+](c2)C3CCCCC3
InChI
1S/C15H25N2.BF4/c1-3-7-14(8-4-1)16-11-12-17(13-16)15-9-5-2-6-10-15;2-1(3,4)5/h11-15H,1-10H2;/q+1;-1
Klucz InChI
CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used as organocatalyst in the catalytic boron conjugate additions to cyclic and acyclic unsaturated carbonyls[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kang-sang Lee et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(21), 7253-7255 (2009-05-13)
Metal-free nucleophilic activation of a B-B bond has been exploited in the development of a highly efficient method for conjugate additions of commercially available bis(pinacolato)diboron to cyclic or acyclic alpha,beta-unsaturated carbonyls. The reactions are readily catalyzed by a simple N-heterocyclic