Merck
716111
Sigma-Aldrich
1,3-Dithiane-2-13C
99 atom % 13C
Wybierz wielkość
1 G
8740,00 zł
8740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
8740,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC3H8S2
Masa cząsteczkowa:
121.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.12
8740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
52-54 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C1CS[13CH2]SC1
InChI
1S/C4H8S2/c1-2-5-4-6-3-1/h1-4H2/i4+1
Klucz InChI
WQADWIOXOXRPLN-AZXPZELESA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informacje prawne
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)