Merck
71585
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-fluoropyridine
≥95.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3ClFN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.54
Beilstein:
1422747
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
Postać
liquid
warunki przechowywania
under inert gas (Argon)
gęstość
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1cnccc1Cl
InChI
1S/C5H3ClFN/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H
Klucz InChI
BEQUUSCRAKEKQM-UHFFFAOYSA-N
Przestroga
may discolor to yellow on storage
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup