Merck
SIK2110-10
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetrakis(4-carboxyphenyl)benzene - H4TCPB
≥97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H22O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
558.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥97%
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Product of SiKEMIA
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3