Przejdź do
701475
Dichloro[(2,6,10-dodecatriene)-1,12-diyl]ruthenium(IV)
powder
Synonim(y):
Dichloro(dodeca-2,6,10-triene-1,12-diyl)ruthenium(IV), Dichloro-2,6,10-dodecatrienylene-ruthenium, Dichloro[(1,2,3,6,7,10,11,12-η)-2,6,10-dodecatriene-1,12-diyl]-ruthenium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
573,00 zł
429,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18Cl2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.25
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
429,75 zł
Cena katalogowa573,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dichloro[(2,6,10-dodecatriene)-1,12-diyl]ruthenium(IV),
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
mp
190 °C
SMILES string
Cl[Ru]1(Cl)C\C=C\CCC=CCC\C=C\C1
InChI
1S/C12H18.2ClH.Ru/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2;;;/h3-6,11-12H,1-2,7-10H2;2*1H;/q;;;+2/p-2/b5-3+,6-4+,12-11-;;;
InChI key
RSRAKQPWMXANGM-LXALEWKWSA-L
Application
Catalysts used in the deprotection of N-allyl amides and lactams
Catalyst for:
  • Redox isomerization/transfer hydrogenation
  • Deprotection of N-allyl amides and lactams
  • Isomerization of allylamines
  • Isomerization of allylic alcohols into carbonyl compounds
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
15258667234701769
description
-
description
≥98.0% (CH)
description
-
description
95%
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
form
powder
form
powder
form
-
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
190 °C
mp
-
mp
143-147 °C
mp
>300 °C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)