Merck
714941
Sigma-Aldrich
Chloro(cyclopentadienyl)[bis(diphenylphosphino)methane]ruthenium(II)
97%
Wybierz wielkość
250 MG
760,00 zł
760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
760,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H27ClP2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
586.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
190-196 °C
ciąg SMILES
Cl[Ru].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C(P(c2ccccc2)c3ccccc3)P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C25H22P2.C5H5.ClH.Ru/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23)21-27(24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;1-2-4-5-3-1;;/h1-20H,21H2;1-5H;1H;/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
NFGZGIRSDQBCFT-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Anti-Markovnikov hydration
  • β-alkylation with primary alcohols
  • Cyclization of terminal alkynals to cycloalkenes
  • Electrochemical oxidation of methanol
  • Hydration of 1-alkynes
  • Isomerization of allylic alcohols
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)