Merck
714933
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxybenzyl alcohol
97%
Wybierz wielkość
1 G
237,00 zł
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
237,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.566
gęstość
1.274 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
chloro
hydroxyl
ciąg SMILES
COc1ccc(CO)cc1Cl
InChI
1S/C8H9ClO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4,10H,5H2,1H3
Klucz InChI
TZHJVLGDHRXGDX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)