Przejdź do
680249
trans-2-Chloromethylvinylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
(E)-2-(3-Chloro-1-propenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, E-2-Chloromethylvinylboronic acid pinacol ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16BClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.49
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
2810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4603
bp
57-62 °C/0.3-0.4 mmHg
density
1.028 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\CCl
InChI
1S/C9H16BClO2/c1-8(2)9(3,4)13-10(12-8)6-5-7-11/h5-6H,7H2,1-4H3/b6-5+
InChI key
HLBDNUSUVDDICF-AATRIKPKSA-N
Application
trans-2-Chloromethylvinylboronic acid pinacol ester is a common reactant of Suzuki coupling reaction. It can be used to prepare:
  • Readout reagent that helps in providing qualitative and quantitative readouts in enzyme biomarker detection assays.
  • Boronated enynes, which on Au(I) catalyzed cycloisomerization yield various dienyl boronates.
  • α-Methyl-substituted boronates for the allylation of ketones to yield homoallylic tertiary alcohols.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
686875731528633348
description
97%
description
97%
description
95%
description
contains phenothiazine as stabilizer, 95%
assay
97%
assay
97%
assay
95%
assay
95%
bp
57-62 °C/0.3-0.4 mmHg
bp
-
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.4603
refractive index
n20/D 1.4422
refractive index
n20/D 1.447
refractive index
n20/D 1.4300 (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C
density
0.8879 g/mL at 25 °C
density
0.935 g/mL at 25 °C
density
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
functional group
-
functional group
ether
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)