Merck
714607
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6ClF3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
56-60 °C
ciąg SMILES
OCc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6ClF3O/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-3,13H,4H2
Klucz InChI
VEKMDPQNERMQMO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C