Merck
714461
Sigma-Aldrich
1-Ethoxycarbonyl cyclobutane-1-carboxylic acid
95%
Synonim(y):
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid monoethyl ester, Monoethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451
gęstość
1.117 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c1-2-12-7(11)8(6(9)10)4-3-5-8/h2-5H2,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
XYHZRSFKDSWLHW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)