Merck
714267
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-4-(methylthio)butanoic acid cyclohexylammonium salt
≥98% (CE)
Synonim(y):
(S)-2-Azido-4-(methylmercapto)butyric acid cyclohexylammonium salt, L-Azidomethionin cyclohexylammonium salt, N3-Met-OH CHA salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9N3O2S · C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥98% (CE)
Formularz
fibers
aktywność optyczna
[α]/D -115.0±3.0°, c = 1 in methanol
skład
carbon, 47.6-48.6%
nitrogen, 20.0-20.8%
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1CCCCC1.CSCC[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H13N.C5H9N3O2S/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-11-3-2-4(5(9)10)7-8-6/h6H,1-5,7H2;4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)/t;4-/m.0/s1
Klucz InChI
FRHPKUPOSMDXLD-VWMHFEHESA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)