Nazwa produktu
(S)-5-Azido-2-(Fmoc-amino)pentanoic acid, ≥97.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 3.5±0.3°, c = 1 in ethyl acetate
composition
carbon, 62.2-63.9% , nitrogen, 14.3-15.1%
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reaction type: click chemistry
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CCCN=[N+]=[N-])NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H20N4O4/c21-24-22-11-5-10-18(19(25)26)23-20(27)28-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,23,27)(H,25,26)/t18-/m0/s1
InChI key
TVPIDQLSARDIPX-SFHVURJKSA-N
Packaging
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?