Merck
712884
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Methyl indoline-2-carboxylate
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester, (S)-Indoline-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.20
Beilstein:
5334940
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (HPLC)
Postać
crystals
aktywność optyczna
[α]/D 31.0±1.5°, c = 1 in chloroform
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C10H11NO2/c1-13-10(12)9-6-7-4-2-3-5-8(7)11-9/h2-5,9,11H,6H2,1H3/t9-/m0/s1
Klucz InChI
URORFKDEPJFPOV-VIFPVBQESA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)