Przejdź do
346802
(S)-(−)-Indoline-2-carboxylic acid
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
942,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
410-860-2
MDL number:
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]20/D −114°, c = 1 in 1 M HCl
mp
177 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,8,10H,5H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI key
QNRXNRGSOJZINA-QMMMGPOBSA-N
Application
Catalyst for enantioselective cyclopropanations.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
298883540021A83407
description
99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
ether
functional group
-
form
powder
form
solid
form
-
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
optical activity
[α]20/D −114°, c = 1 in 1 M HCl
optical activity
[α]20/D −18°, c = 6 in ethanol
optical activity
-
optical activity
[α]23/D −5.8°, neat
mp
177 °C (dec.) (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
mp
-
mp
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)