Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 124,00 zł 93,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 568,00 zł 426,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
278-899-6
MDL number:
93,00 zł
Cena katalogowa124,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
168 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)C1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,8,10H,5H2,(H,11,12)
InChI key
QNRXNRGSOJZINA-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| mp 168 °C (dec.) (lit.) | mp 182-185 °C | mp >300 °C | mp 175 °C (dec.) (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?