Merck
712205
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(−)-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride hemihydrate
98.0-102.0% (calc. on dry substance, AT)
Synonim(y):
(−)-Cispentacin hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO2 · HCl · 0.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.63
Beilstein:
7627237
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98.0-102.0% (calc. on dry substance, AT)
Postać
crystals
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥98.0% (GC)
zanieczyszczenia
4.0-6.0% water
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
O.Cl.Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O.N[C@H]2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/2C6H11NO2.2ClH.H2O/c2*7-5-3-1-2-4(5)6(8)9;;;/h2*4-5H,1-3,7H2,(H,8,9);2*1H;1H2/t2*4-,5+;;;/m11.../s1
Klucz InChI
XAVWJWKIXZQILW-HALBYODASA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)