Merck
711187
Sigma-Aldrich
5-Aminolevulinic acid-13C5, 15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
H215N13CH213CO(13CH2)213CO2H · HCl
Masa cząsteczkowa:
173.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
97% (CP)
Formularz
powder
metody
bio NMR: suitable
mp
156 °C (dec.)
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.[15NH2][13CH2][13C](=O)[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
Klucz InChI
ZLHFONARZHCSET-BVNCJLROSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel Jericó et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 25, 207-219 (2021-08-31)
Variegate porphyria (VP) results from haploinsufficiency of protoporphyrinogen oxidase (PPOX), the seventh enzyme in the heme synthesis pathway. There is no VP model that recapitulates the clinical manifestations of acute attacks. Combined administrations of 2-allyl-2-isopropylacetamide and rifampicin in rabbits halved