Merck
710024
Sigma-Aldrich
1-Phenylvinylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14BNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
186-190 °C
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C(=C)c2ccccc2
InChI
1S/C13H14BNO4/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)14-18-12(16)8-15(2)9-13(17)19-14/h3-7H,1,8-9H2,2H3
Klucz InChI
LDAWJVVAQPYNSX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sabin Llona-Minguez et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(20), 7394-7398 (2015-03-27)
A two-step synthesis of structurally diverse pyrrole-containing bicyclic systems is reported. ortho-Nitro-haloarenes coupled with vinylic N-methyliminodiacetic acid (MIDA) boronates generate ortho-vinyl-nitroarenes, which undergo a "metal-free" nitrene insertion, resulting in a new pyrrole ring. This novel synthetic approach has a wide