Kluczowe dokumenty
709816
Phenethylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16BNO4
Masa cząsteczkowa:
261.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
181-185 °C
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(CCc2ccccc2)OC(=O)C1
InChI
1S/C13H16BNO4/c1-15-9-12(16)18-14(19-13(17)10-15)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6H,7-10H2,1H3
Klucz InChI
AVFZQTFWXBUICN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)