Merck
709514
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-4-penten-1-yne
97%
Synonim(y):
1-Phenylpent-4-en-1-yne, 5-Phenylpent-1-en-4-yne
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
gęstość
0.934 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
allyl
phenyl
ciąg SMILES
C=CCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H10/c1-2-3-5-8-11-9-6-4-7-10-11/h2,4,6-7,9-10H,1,3H2
Klucz InChI
XFUQCDNMEJGDIV-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1